Learn More
(6α,9β,11β,16α)-21-(Acetyloxy)-9,11-epoxy-6-fluor-17-hydroxy-16-methylpregna-1,4-dien-3,20-dion, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (6alpha,9beta,11beta,16alpha)-21-(Acetyloxy)-9,11-epoxy-6-fluoro-17-hydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione |
| CAS | 4571-51-1 |
| Summenformel | C24 H29 F O6 |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | 9,11β-Epoxy-6α-fluoro-17,21-dihydroxy-16α-methyl-9β-pregna-1,4-diene-3,20-dione 21-Acetate, 9,11-Epoxy-9H-cyclopenta[a]phenanthrene, Pregna-1,4-diene-3,20-dione deriv. |
| InChI-Formel | InChI=1S/C24H29FO6/c1-12-7-15-16-9-18(25)17-8-14(27)5-6-21(17,3)24(16)20(31-24)10-22(15,4)23(12,29)19(28)11-30-13(2)26/h5-6,8,12,15-16,18,20,29H,7,9-11H2,1-4H3/t12-,15?,16?,18+,20+,21+,22+,23+,24-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H]1CC2C3C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]35O[C@H]5C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)COC(=O)C |
| IUPAC-Name | [2-[(1S,2S,8S,10S,11S,13R,14R,15S,17S)-8-Fluor-14-hydroxy-2,13,15-trimethyl-5-oxo-18-oxapentacyclo[8.8.0.01,17.02,7.011,15]octadeca-3,6-dien-14-yl]-2-oxoethyl]acetat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 432.48 |
| Formelmasse | 432.1948 |