Learn More
6Beta,17Alpha-Dihydroxyprogesteron, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 6beta,17alpha-Dihydroxyprogesterone |
| CAS | 604-03-5 |
| Summenformel | C21 H30 O4 |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | Pregn-4-ene-3,20-dione, 6,17-dihydroxy-, (6beta)-, Pregn-4-ene-3,20-dione, 6beta,17-dihydroxy- (8CI), (6beta)-6,17-Dihydroxypregn-4-ene-3,20-dione, 6beta,17alpha-Dihydroxyprogesterone, NSC 9729 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C21H30O4/c1-12(22)21(25)9-6-16-14-11-18(24)17-10-13(23)4-7-19(17,2)15(14)5-8-20(16,21)3/h10,14-16,18,24-25H,4-9,11H2,1-3H3/t14-,15+,16+,18-,19-,20+,21+/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3C[C@@H](O)C4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| IUPAC-Name | (6R,8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-Acetyl-6,17-dihydroxy-10,13-dimethyl-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 346.46 |
| Formelmasse | 346.2144 |