Learn More
(6β)-6-Hydroxy-17,21-[(1-methylethyliden)bis(oxy)]-pregn-4-en-3,20-dion, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (6beta)-6-Hydroxy-17,21-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]-pregn-4-ene-3,20-dione |
| CAS | 55388-56-2 |
| Summenformel | C24H34O5 |
| Menge | 5 mg |
| Synonym | Spiro[17H-cyclopenta[a]phenanthrene-17,4'-[1,3]dioxane], pregn-4-ene-3,20-dione deriv. |
| InChI-Formel | InChI=1S/C24H34O5/c1-21(2)28-13-20(27)24(29-21)10-7-17-15-12-19(26)18-11-14(25)5-8-22(18,3)16(15)6-9-23(17,24)4/h11,15-17,19,26H,5-10,12-13H2,1-4H3/t15-,16+,17+,19-,22-,23+,24+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@]12[C@@]3(C(COC(C)(O3)C)=O)CC[C@@]1([H])[C@]4([H])C[C@@H](O)C5=CC(CC[C@]5(C)[C@@]4([H])CC2)=O |
| IUPAC-Name | (6R,8R,9S,10R,13S,14S,17R)-6-Hydroxy-2',2',10,13-tetramethyl-1,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16-dodecahydrospiro[cyclopenta[a]phenanthren-17,4'-[1,3]dioxan]-3,5'(2H)-dion |
| Molekulargewicht (g/mol) | 402.52 |
| Formelmasse | 402.24 |