Learn More
(6R)-4,5,6,7-Tetrahydro-1,3-benzothiazol-2,6-diamin, Mikromol™
Beschreibung
(6R)-4,5,6,7-Tetrahydro-1,3-benzothiazol-2,6-diamin
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (+)-(6R)-2,6-Diamino-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazole |
| CAS | 106092-11-9 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | (+)-(6R)-2,6-Diamino-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazole |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C7 H11 N3 S |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | (6R)-4,5,6,7-Tetrahydro-2,6-benzothiazolediamine, 2,6-Benzothiazolediamine, 4,5,6,7-tetrahydro-, (R)-, (R)-2,6-Diamino-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazole, (R)-2,6-Diamino-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazole, (R)-4,5,6,7-Tetrahydrobenzothiazole-2,6-diamine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H11N3S/c8-4-1-2-5-6(3-4)11-7(9)10-5/h4H,1-3,8H2,(H2,9,10)/t4-/m1/s1 |
| SMILES | N[C@@H]1CCc2nc(N)sc2C1 |
| IUPAC-Name | (6R)-4,5,6,7-Tetrahydro-1,3-benzothiazol-2,6-diamin |
| Mehr anzeigen |