Learn More
(6Z)-8-Methyl-6-nonensäure (bis zu 10 % trans-Isomer), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (6Z)-8-Methyl-6-nonenoic Acid |
| CAS | 31467-60-4 |
| Summenformel | C10 H18 O2 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | (Z)-8-Methyl-6-Nonenoic Acid, 8-Methyl-cis-6-nonenoic Acid, cis-8-Methyl-6-nonenoic Acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H18O2/c1-9(2)7-5-3-4-6-8-10(11)12/h5,7,9H,3-4,6,8H2,1-2H3,(H,11,12)/b7-5- |
| SMILES | CC(C)\C=C/CCCCC(=O)O |
| IUPAC-Name | (Z)-8-Methylnon-6-ensäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 170.25 |
| Formelmasse | 170.1307 |