Learn More
7-(1-Methyl-2-hydroxyethyl)guanin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 7-(1-Methyl-2-hydroxyethyl)guanine |
| CAS | 1346603-33-5 |
| Summenformel | C8H11N5O2 |
| Menge | 25 mg |
| Synonym | 2-Amino-1,7-dihydro-7-(1-methyl-2-hydroxyethyl)-6H-purin-6-one, N7-(1-Methyl-2-hydroxyethyl)guanine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H11N5O2/c1-4(2-14)13-3-10-6-5(13)7(15)12-8(9)11-6/h3-4,14H,2H2,1H3,(H3,9,11,12,15) |
| SMILES | CC(CO)N1C=NC2=C1C(=O)N=C(N2)N |
| IUPAC-Name | 2-Amino-7-(1-hydroxypropan-2-yl)-3H-purin-6-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 209.21 |
| Formelmasse | 209.0913 |