missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

7-(4-Chlorobutoxy)-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone, TRC

Artikelnummer. 30136136
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30136136 1 g 1 Gramm
17951475 50 mg 50 Milligramm
17961455 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30136136 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC3655601G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 120004-79-7
Summenformel C13 H16 Cl N O2
Molekulargewicht (g/mol) 253.72
Synonym 2(1H)-Quinolinone, 7-(4-chlorobutoxy)-3,4-dihydro-, 7-(4-Chlorobutoxy)-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone, 7-(4-Chlorobutoxy)-3,4-dihydrocarbostyril
IUPAC-Name 7-(4-chlorobutoxy)-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one
SMILES ClCCCCOc1ccc2CCC(=O)Nc2c1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 7-(4-Chlorobutoxy)-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C13H16ClNO2/c14-7-1-2-8-17-11-5-3-10-4-6-13(16)15-12(10)9-11/h3,5,9H,1-2,4,6-8H2,(H,15,16)
Formelmasse 253.087
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.