Learn More
7-[(5R,6S)-6-Hydroxy-2,2-dimethyl-1,3-dioxepan-5-yl]-1,4,7,10-tetraazacyclododecan-1-carboxaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30405482
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
Unit Size:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
30405482 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30405482 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCH941560250MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 7-[(5R,6S)-6-Hydroxy-2,2-dimethyl-1,3-dioxepan-5-yl]-1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1-carboxaldehyde
CAS 198637-59-1
Summenformel C16 H32 N4 O4
Menge 250 mg
Synonym trans-7-(6-Hydroxy-2,2-dimethyl-1,3-dioxepan-5-yl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1-carboxaldehyde
InChI-Formel InChI=1S/C16H32N4O4/c1-16(2)23-11-14(15(22)12-24-16)20-9-5-17-3-7-19(13-21)8-4-18-6-10-20/h13-15,17-18,22H,3-12H2,1-2H3/t14-,15-/m1/s1
SMILES CC1(C)OC[C@@H](O)[C@@H](CO1)N2CCNCCN(CCNCC2)C=O
IUPAC-Name 7-[(5R,6S)-6-Hydroxy-2,2-dimethyl-1,3-dioxepan-5-yl]-1,4,7,10-tetrazacyclododecan-1-carbaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 344.45
Formelmasse 344.242