Learn More
Cole-Parmer Schwarzer TPE-Schlauch
Artikelnummer. 30054240 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
1/2 in.
1/4 in.
1/8 in.
3/16 in.
3/8 in.
5/8 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch):
1/2 in.
1/4 in.
13/16 in.
3/4 in.
3/8 in.
5/16 in.
5/8 in.
7/16 in.
Packungsgröße:
7.60 Meter
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (angloamerikanisch) Außendurchmesser (angloamerikanisch) unitSize
30054240 5/8 in. 13/16 in. 7.60 Meter
30053260 3/16 in. 3/8 in. 7.60 Meter
30053804 1/4 in. 1/2 in. 7.60 Meter
30053044 1/2 in. 3/4 in. 7.60 Meter
30053088 3/16 in. 5/16 in. 7.60 Meter
30053390 1/4 in. 7/16 in. 7.60 Meter
30053997 1/4 in. 3/8 in. 7.60 Meter
30054068 1/8 in. 3/8 in. 7.60 Meter
30054375 1/8 in. 1/4 in. 7.60 Meter
30053919 3/8 in. 1/2 in. 7.60 Meter
30053147 3/8 in. 5/8 in. 7.60 Meter
30054277 1/2 in. 5/8 in. 7.60 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 30054240 Lieferant Cole-Parmer Lieferanten-Nr. 5012132
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Licht- und ozonbeständig für eine längere Pumpenlebensdauer
Sicherer Transfer von Chemikalien und ätzenden Lösungen, einschließlich Desinfektionsmitteln, Seife und Tinte. Reißt und schwächt sich nicht ab —und gewährleistet so eine längere Pumpenlebensdauer auch bei anspruchsvollen Anwendungen. Entwickelt, um Abrieb und Witterungseinflüssen zu widerstehen. E in., cellent fle in., ural fatigue and abrasive resistance. Ideal für allgemeine Anwendungen, Laboranwendungen und Einweganwendungen. Kostenloser technischer Anwendungssupport steht Ihnen bei der Auswahl der Schläuche zur Verfügung.
Spezifikation
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 5/8 in.
Material TPE
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 13/16 in.
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 25 ft.
Sterilisationsmethode Nein
Farbe Schwarz