Learn More
7,7'-Nonan-1,9-diylbis[estra-1,3,5(10)-triene-3,17Beta-diol] Tetraacetat, TRC
Artikelnummer. 30469647
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30469647 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30469647 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN64935510MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7,7’-Nonane-1,9-diylbis[estra-1,3,5(10)-triene-3,17beta-diol] Tetraacetate
CAS 2483797-60-8
Summenformel C53H72O8
Menge 10 mg
Synonym Fulvestrant Impurity D Tetraacetate
InChI-Formel InChI=1S/C53H72O8/c1-32(54)58-40-16-18-42-38(30-40)28-36(50-44(42)24-26-52(5)46(50)20-22-48(52)60-34(3)56)14-12-10-8-7-9-11-13-15-37-29-39-31-41(59-33(2)55)17-19-43(39)45-25-27-53(6)47(51(37)45)21-23-49(53)61-35(4)57/h16-19,30-31,36-37,44-51H,7-15,20-29H2,1-6H3/t36?,37?,44-,45-,46+,47+,48+,49+,50-,51-,52+,53+/m1/s1
SMILES [H][C@]1([C@]2([H])CC[C@@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@@H]3OC(C)=O)C(CCCCCCCCCC4CC(C=C(OC(C)=O)C=C5)=C5[C@]6([H])[C@]4([H])[C@@]7([H])[C@]([C@@H](OC(C)=O)CC7)(C)CC6)CC8=C2C=CC(OC(C)=O)=C8
IUPAC-Name (8R,8'R,9S,9'S,13S,13'S,14S,14'S,17S,17'S)-Nonan-1,9-diylbis(13-methyl-7,8,9,11,12,13,14,15,16,17-decahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-7,3,17-triyl)tetraacetat
Molekulargewicht (g/mol) 837.13
Formelmasse 836.52