missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

7,8,9,10-Dehydro Doxorubicinone (~70%), TRC

Artikelnummer. 30362974
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30362974 5 mg 5 Milligramm
30352489 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30362974 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD2295805MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1159977-23-7
Summenformel C21H14O8
Molekulargewicht (g/mol) 394.33
Synonym 7,8,9,10-Dehydro Doxorubicinone
SMILES COC1=CC=CC2=C1C(=C3C(=C2O)C(=O)C4=CC(=CC(=C4C3=O)O)C(=O)CO)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 7,8,9,10-Dehydro Doxorubicinone
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C21H14O8/c1-29-13-4-2-3-9-15(13)21(28)17-16(18(9)25)19(26)10-5-8(12(24)7-22)6-11(23)14(10)20(17)27/h2-6,22-23,25,28H,7H2,1H3
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.