Learn More
7,8,9,10-Tetrahydro-6,10-Methano-6H-pyrazino[2,3-h][3]benzazepine 1,4-Dioxide, TRC
Artikelnummer. 30422771
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
50 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30422771 50 mg -
30420793 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30422771 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT29395550MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1337563-47-9
Summenformel C13H13N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 243.26
SMILES [O-][n+]1cc[n+]([O-])c2cc3C4CNCC(C4)c3cc12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7,8,9,10-Tetrahydro-6,10-Methano-6H-pyrazino[2,3-h][3]benzazepine 1,4-Dioxide
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C13H13N3O2/c17-15-1-2-16(18)13-5-11-9-3-8(6-14-7-9)10(11)4-12(13)15/h1-2,4-5,8-9,14H,3,6-7H2
Formelmasse 243.1008