Learn More
7,8-Dihydro-9-[2-(4-bromphenyl)hydrazon]-5H-pyrido[3,2-b]azepin-6,9-dion, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 7,8-Dihydro-9-[2-(4-bromophenyl)hydrazone]-5H-pyrido[3,2-b]a |
| CAS | 676596-64-8 |
| Summenformel | C15 H13 Br N4 O |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C15H13BrN4O/c16-10-3-5-11(6-4-10)19-20-13-7-8-14(21)18-12-2-1-9-17-15(12)13/h1-6,9,19H,7-8H2,(H,18,21)/b20-13+ |
| SMILES | Brc1ccc(N\N=C\2/CCC(=O)Nc3cccnc23)cc1 |
| IUPAC-Name | (9E)-9-[(4-Bromphenyl)hydrazinyliden]-7,8-dihydro-5H-pyrido[3,2-b]azepin-6-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 345.19 |
| Formelmasse | 344.0273 |