Learn More
7-Amino-1,3-naphthalendisulfonsäure, Tech., Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10219873
266.01 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
86-65-7
C10H9NO6S2
303.29
MFCD00003991
CMOLPZZVECHXKN-UHFFFAOYSA-N
amido-g-acid, 7-amino-1,3-naphthalenedisulfonic acid, amino-g-acid, 1,3-naphthalenedisulfonic acid, 7-amino, amino-g acid, 2-amino-6,8-disulfonaphthalene, unii-7c482fx29k, 2-aminonaphthalene-6,8-disulfonic acid, 2-naphthylamine-6,8-disulfonic acid, beta-naphthylamine-6,8-disulfonic acid
6851
7-Aminonaphthalen-1,3-Disulfonsäure
C1=CC(=CC2=C(C=C(C=C21)S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)O)N
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
86-65-7
C10H9NO6S2
303.29
MFCD00003991
CMOLPZZVECHXKN-UHFFFAOYSA-N
amido-g-acid, 7-amino-1,3-naphthalenedisulfonic acid, amino-g-acid, 1,3-naphthalenedisulfonic acid, 7-amino, amino-g acid, 2-amino-6,8-disulfonaphthalene, unii-7c482fx29k, 2-aminonaphthalene-6,8-disulfonic acid, 2-naphthylamine-6,8-disulfonic acid, beta-naphthylamine-6,8-disulfonic acid
6851
7-Aminonaphthalen-1,3-Disulfonsäure
C1=CC(=CC2=C(C=C(C=C21)S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)O)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 7-Amino-1, 3-naphthalenedisulfonic acid
Namenshinweis tech.
Schmelzpunkt >300°C
Farbe Braun bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 2.5 kg
Beilstein 14, 784
Merck Index 15, 395
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 303.29
Reinheit (%) 60% (as is basis) Typically
Güte Eigenschaften
Physikalische Form Pulver oder Nadeln
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 7-Amino-1,3-naphthalenedisulfonic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.