Learn More
7-Amino-5-Bromindol, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7047157
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
374537-99-2
C8H7BrN2
211.06
MFCD02093961
ZRTCJQGCGWZTAG-UHFFFAOYSA-N
7-amino-5-bromoindole, 5-bromoindole-7-ylamine, acmc-1ae17
7010313
5-Brom-1H-Indol-7-Amin
NC1=C2NC=CC2=CC(Br)=C1
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
374537-99-2
C8H7BrN2
211.06
MFCD02093961
ZRTCJQGCGWZTAG-UHFFFAOYSA-N
7-amino-5-bromoindole, 5-bromoindole-7-ylamine, acmc-1ae17
7010313
5-Brom-1H-Indol-7-Amin
NC1=C2NC=CC2=CC(Br)=C1
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 7-Amino-5-bromoindole
Schmelzpunkt 104°C to 105°C
Menge 100 mg
UN-Nummer UN2811
Empfindlichkeit Air sensitive
Formelmasse 211.06
Reinheit (%) 97%