Learn More
7-Aminodesacetoxycephalosporansäure, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 11332146
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
22252-43-3
C8H10N2O3S
214.239
MFCD00151456
NVIAYEIXYQCDAN-CLZZGJSISA-N
7-aminodesacetoxycephalosporanic acid, 6r,7r-7-amino-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo 4.2.0 oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-aminodeacetoxycephalosporanic acid, 7-adca, unii-anm3msm8tn, anm3msm8tn, 7beta-amino-3-methyl-3-cephem-4-carboxylic acid, 7beta-amino-3-methylceph-3-em-4-carboxylic acid, 7-amino desacetoxy cephalosporanic acid, 7beta-aminodeacetoxycephalosporanic acid
33498
CHEBI:64984
(6R,7R)-7-Amino-3-Methyl-8-Oxo-5-Thia-1-Azabicyclo[4.2.0]Oct-2-en-2-Carbonsäure
CC1=C(N2C(C(C2=O)N)SC1)C(=O)O
22252-43-3
C8H10N2O3S
214.239
MFCD00151456
NVIAYEIXYQCDAN-CLZZGJSISA-N
7-aminodesacetoxycephalosporanic acid, 6r,7r-7-amino-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo 4.2.0 oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-aminodeacetoxycephalosporanic acid, 7-adca, unii-anm3msm8tn, anm3msm8tn, 7beta-amino-3-methyl-3-cephem-4-carboxylic acid, 7beta-amino-3-methylceph-3-em-4-carboxylic acid, 7-amino desacetoxy cephalosporanic acid, 7beta-aminodeacetoxycephalosporanic acid
33498
CHEBI:64984
(6R,7R)-7-Amino-3-Methyl-8-Oxo-5-Thia-1-Azabicyclo[4.2.0]Oct-2-en-2-Carbonsäure
CC1=C(N2C(C(C2=O)N)SC1)C(=O)O
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
7-Aminodesacetoxycephalosporansäure ist der Cefalexin-Metabolit. Sie ist ein starker Inhibitor von bakteriellen Zellwandenzymen. Sie wird für die Synthese von Cephalosporinen und für Biokonversionsstudien verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (teilweise), 1M-Ammoniumhydroxid (50 mg/ml) und DMSO (schwer löslich).
Hinweise
Inkompatible Materialien sind Oxidationsmittel. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 7-Aminodesacetoxycephalosporanic acid
Schmelzpunkt ∽234°C (decomposition)
Menge 5 g
Beilstein 5273616
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (partly),1M ammonium hydroxide (50mg/ml),and DMSO (Sparingly).
Formelmasse 214.24
Reinheit (%) 98%