Learn More
7-Benzyloxy-D,L-tryptophan, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 7-Benzyloxy-D,L-tryptophan |
| CAS | 66866-40-8 |
| Summenformel | C18 H18 N2 O3 |
| Menge | 5 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C18H18N2O3/c19-15(18(21)22)9-13-10-20-17-14(13)7-4-8-16(17)23-11-12-5-2-1-3-6-12/h1-8,10,15,20H,9,11,19H2,(H,21,22) |
| SMILES | NC(Cc1c[nH]c2c(OCc3ccccc3)cccc12)C(=O)O |
| IUPAC-Name | 2-Amino-3-(7-phenylmethoxy-1H-indol-3-yl)propansäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 310.35 |
| Formelmasse | 310.1317 |