Learn More
7-Benzyloxy-D,L-tryptophan, TRC
Product Code. 30336481
Change view
Click to view available options
Menge:
20 mg
Unit Size:
20 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
30336481 20 mg 20 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30336481 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCB28850020MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 7-Benzyloxy-D,L-tryptophan
CAS 66866-40-8
Summenformel C18 H18 N2 O3
Menge 20 mg
InChI-Formel InChI=1S/C18H18N2O3/c19-15(18(21)22)9-13-10-20-17-14(13)7-4-8-16(17)23-11-12-5-2-1-3-6-12/h1-8,10,15,20H,9,11,19H2,(H,21,22)
SMILES NC(Cc1c[nH]c2c(OCc3ccccc3)cccc12)C(=O)O
IUPAC-Name 2-Amino-3-(7-phenylmethoxy-1H-indol-3-yl)propansäure
Molekulargewicht (g/mol) 310.35
Formelmasse 310.1317