Learn More
Alfa Aesar™ 7-Benzyloxyindol-3-Carboxaldehyd, 97 %
Catalog Number p-7030445
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
92855-65-7
C16H13NO2
251.285
MFCD00055979
RNARWQXZOKWYHY-UHFFFAOYSA-N
7-benzyloxyindole-3-carbaldehyde, 7-benzyloxy-3-formylindole, 7-benzyloxy-1h-indole-3-carbaldehyde, 7-benzyloxyindole-3-carboxaldehyde, pubchem14131, 7-phenylmethoxy indole-3-carbaldehyde, 7-benzyloxy-1h-indole-3-carboxaldehyde, 7-benzyloxindole-3-carboxaldehyde, 1h-indole-3-carboxaldehyde, 7-phenylmethoxy
260799
7-Phenylmethoxy-1H-Indol-3-Carbaldehyd
C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=CC3=C2NC=C3C=O
92855-65-7
C16H13NO2
251.285
MFCD00055979
RNARWQXZOKWYHY-UHFFFAOYSA-N
7-benzyloxyindole-3-carbaldehyde, 7-benzyloxy-3-formylindole, 7-benzyloxy-1h-indole-3-carbaldehyde, 7-benzyloxyindole-3-carboxaldehyde, pubchem14131, 7-phenylmethoxy indole-3-carbaldehyde, 7-benzyloxy-1h-indole-3-carboxaldehyde, 7-benzyloxindole-3-carboxaldehyde, 1h-indole-3-carboxaldehyde, 7-phenylmethoxy
260799
7-Phenylmethoxy-1H-Indol-3-Carbaldehyd
C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=CC3=C2NC=C3C=O
Chemischer Name oder Material 7-Benzyloxyindole-3-carboxaldehyde
Schmelzpunkt 152°C to 159°C
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 251.28
Reinheit (%) 97%