Learn More
7-Benzyloxyindol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7028453
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
20289-27-4
C15H13NO
223.28
MFCD00037974
DIGZMTAFOACVBW-UHFFFAOYSA-N
7-benzyloxyindole, 7-benzyloxy-1h-indole, 7-phenylmethoxy indole, 1h-indole, 7-phenylmethoxy, 7-phenylmethoxy-1h-indole, 7-benzyloxy-1h-indol, 7-benzyloxindole, 7-benzyloxy indole
260798
7-(benzyloxy)-1H-indole
C(OC1=C2NC=CC2=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
20289-27-4
C15H13NO
223.28
MFCD00037974
DIGZMTAFOACVBW-UHFFFAOYSA-N
7-benzyloxyindole, 7-benzyloxy-1h-indole, 7-phenylmethoxy indole, 1h-indole, 7-phenylmethoxy, 7-phenylmethoxy-1h-indole, 7-benzyloxy-1h-indol, 7-benzyloxindole, 7-benzyloxy indole
260798
7-(benzyloxy)-1H-indole
C(OC1=C2NC=CC2=CC=C1)C1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 7-Benzyloxyindole
Schmelzpunkt 70°C to 74°C
Menge 1 g
Formelmasse 223.28
Reinheit (%) 98%