Learn More
7-(Beta-Hydroxypropyl)theophylline, TRC
Artikelnummer. 30402344
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30402344 10 mg 10 Milligramm
30397578 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30402344 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH95264010MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 603-00-9
Summenformel C10 H14 N4 O3
Molekulargewicht (g/mol) 238.24
Synonym Proxyphylline, 7-[(2RS)-2-Hydroxypropyl]-1,3-dimethyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione, Diprophylline Imp. D (EP)
IUPAC-Name 7-(2-hydroxypropyl)-1,3-dimethylpurine-2,6-dione
SMILES CC(O)Cn1cnc2N(C)C(=O)N(C)C(=O)c12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Proxyphylline
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H14N4O3/c1-6(15)4-14-5-11-8-7(14)9(16)13(3)10(17)12(8)2/h5-6,15H,4H2,1-3H3
Formelmasse 238.1066