Learn More
7-Brom-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenon, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3075865
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
32281-97-3
C10H9BrO
225.085
MFCD02179287
YGVDCGFUUUJCDF-UHFFFAOYSA-N
7-bromo-1-tetralone, 7-bromo-3,4-dihydronaphthalen-1 2h-one, 7-bromo-3,4-dihydro-1 2h-naphthalenone, 7-bromotetralone, 7-bromo-alpha-tetralone, 7-bromotetralin-1-one, 7-bromo-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one, 7-bromo-2,3,4-trihydronaphthalen-1-one, 1 2h-naphthalenone, 7-bromo-3,4-dihydro, 7-bromo tetralone
252731
7-Brom-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-on
C1CC2=C(C=C(C=C2)Br)C(=O)C1
32281-97-3
C10H9BrO
225.085
MFCD02179287
YGVDCGFUUUJCDF-UHFFFAOYSA-N
7-bromo-1-tetralone, 7-bromo-3,4-dihydronaphthalen-1 2h-one, 7-bromo-3,4-dihydro-1 2h-naphthalenone, 7-bromotetralone, 7-bromo-alpha-tetralone, 7-bromotetralin-1-one, 7-bromo-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one, 7-bromo-2,3,4-trihydronaphthalen-1-one, 1 2h-naphthalenone, 7-bromo-3,4-dihydro, 7-bromo tetralone
252731
7-Brom-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-on
C1CC2=C(C=C(C=C2)Br)C(=O)C1
Chemischer Name oder Material 7-Bromo-3, 4-dihydro-1(2H)-naphthalenone
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 1 g
Formelmasse 225.08
Reinheit (%) 97%