Learn More
7-Brom-3,4-Dihydro-2H-1,4-Benzothiazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
7-Bromo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine used in many areas of medicine. They are used in industries as dyes and as antioxidants of rubber and natural elastomers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
7-Brom-3,4-Dihydro-2H-1,4-Benzothiazine, wird in vielen Bereichen der Medizin verwendet. Werden in der Industrie als Farbstoffe und als Antioxidantien von Gummi- und Naturelastomeren eingesetzt.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
7-Brom-3,4-Dihydro-2H-1,4-Benzothiazine, wird in vielen Bereichen der Medizin verwendet. Werden in der Industrie als Farbstoffe und als Antioxidantien von Gummi- und Naturelastomeren eingesetzt.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 7-Bromo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 230.12 |
Reinheit (%) | 97% |