Learn More
7-Brom-5-Methylbenzo[b]furan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7032754
56.80 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
35700-48-2
C9H7BrO
211.058
MFCD11877828
TZUMDTURHSPEAY-UHFFFAOYSA-N
7-bromo-5-methylbenzofuran, 7-bromo-5-methylbenzo b furan, 7-bromo-5-methyl-benzofuran, benzofuran, 7-bromo-5-methyl
21071801
7-Brom-5-methyl-1-benzofuran
CC1=CC(=C2C(=C1)C=CO2)Br
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
35700-48-2
C9H7BrO
211.058
MFCD11877828
TZUMDTURHSPEAY-UHFFFAOYSA-N
7-bromo-5-methylbenzofuran, 7-bromo-5-methylbenzo b furan, 7-bromo-5-methyl-benzofuran, benzofuran, 7-bromo-5-methyl
21071801
7-Brom-5-methyl-1-benzofuran
CC1=CC(=C2C(=C1)C=CO2)Br
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 7-Bromo-5-methylbenzo[b]furan
Menge 250 mg
Formelmasse 211.06
Reinheit (%) 97%