Learn More
7-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbonsäurehydrat, 95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 15428975
Click to view available options
Menge:
250 mg
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 7-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid hydrate
CAS 1019018-46-2
Schmelzpunkt 234°C to 235°C
Summenformel C8H5BrN2O2
MDL-Nummer MFCD09995206
Menge 250 mg
Synonym 7-bromoimidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, 7-bromo-imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, 7-bromoh-imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, 7-bromoimidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid hydrate, 7-bromoimidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylicacid, 7-?bromoimidazo 1,?2-?a ?pyridine-?2-?carboxylic a, 7-bromo-4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid
InChI-Schlüssel HKOPWQHBKVSTHO-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C1=CN2C=CC(Br)=CC2=N1
IUPAC-Name 7-Bromimidazo[1,2-a]Pyridin-2-Carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 241.04
PubChem CID 51063866
Formelmasse 241.05 (Anhydrous)
Reinheit (%) 95%