Learn More
7-Bromisatin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Beschreibung
7-bromoisatin was treated with excess PhMgBr to afford tertiary alcohol 9 in 96 % yield. Isatin oxime triflates undergo a facile fragmentation which is promoted by DBU, to form anthranilonitriles after hydrolytic work-up.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
7-Bromoisatin wurde mit überschüssigem PhMgBr behandelt, um tertiären Alkohol 9 in 96 % Ertrag zu erhalten. Isatin-Oxime-Triflate durchlaufen eine einfache Fragmentierung, die von der DBU gefördert wird, um nach hydrolytischer Aufbereitung Anthranilonitrile zu bilden.
Löslichkeit
Schwer löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
7-Bromoisatin wurde mit überschüssigem PhMgBr behandelt, um tertiären Alkohol 9 in 96 % Ertrag zu erhalten. Isatin-Oxime-Triflate durchlaufen eine einfache Fragmentierung, die von der DBU gefördert wird, um nach hydrolytischer Aufbereitung Anthranilonitrile zu bilden.
Löslichkeit
Schwer löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 7-Bromoisatin |
Schmelzpunkt | 195°C to 199°C |
Menge | 1 g |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble. |
Formelmasse | 226.03 |
Reinheit (%) | 97% |