missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

7-Bromisochinolin-N-oxid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 15433327
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15433327 1 g 1 Gramm
11455650 5 g -
11465650 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15433327 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H25899.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

7-Bromoisoquinoline N-oxide is the reactant in the direct regioselective phosphonation of heteroaryl N-oxides with H-phosphonates

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
7-Bromisochinolin-N-oxid ist das Reaktanz bei der direkten regioselektiven Phosphonierung von Heteroaryl-N-oxiden mit H-Phosphonaten

Löslichkeit
Wasserlöslich.

Hinweise
Hygroskopisch. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, Wasser und Feuchtigkeit fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 223671-18-9
Summenformel C9H6BrNO
Molekulargewicht (g/mol) 224.057
MDL-Nummer MFCD09953462
InChI-Schlüssel QLRDQGRZLHHBPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-bromoisoquinolin-2-ium-2-olate, 7-bromoisoquinoline-n-oxide, 7-bromoisoquinoline 2-oxide, 7-bromoisoquinoline n-oxide
PubChem CID 22665927
IUPAC-Name 7-Brom-2-Oxidoisochinolin-2-ium
SMILES C1=CC(=CC2=C1C=C[N+](=C2)[O-])Br

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 7-Bromoisoquinoline N-oxide
Schmelzpunkt 181°C to 188°C
Menge 1 g
Empfindlichkeit Hygroscopic
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 224.06
Reinheit (%) 98%

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.