Learn More
7-Bromisochinolin-N-oxid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7028531
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
223671-18-9
C9H6BrNO
224.057
MFCD09953462
QLRDQGRZLHHBPE-UHFFFAOYSA-N
7-bromoisoquinolin-2-ium-2-olate, 7-bromoisoquinoline-n-oxide, 7-bromoisoquinoline 2-oxide, 7-bromoisoquinoline n-oxide
22665927
7-Brom-2-Oxidoisochinolin-2-ium
C1=CC(=CC2=C1C=C[N+](=C2)[O-])Br
223671-18-9
C9H6BrNO
224.057
MFCD09953462
QLRDQGRZLHHBPE-UHFFFAOYSA-N
7-bromoisoquinolin-2-ium-2-olate, 7-bromoisoquinoline-n-oxide, 7-bromoisoquinoline 2-oxide, 7-bromoisoquinoline n-oxide
22665927
7-Brom-2-Oxidoisochinolin-2-ium
C1=CC(=CC2=C1C=C[N+](=C2)[O-])Br
7-Bromoisoquinoline N-oxide is the reactant in the direct regioselective phosphonation of heteroaryl N-oxides with H-phosphonates
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
7-Bromisochinolin-N-oxid ist das Reaktanz bei der direkten regioselektiven Phosphonierung von Heteroaryl-N-oxiden mit H-Phosphonaten
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, Wasser und Feuchtigkeit fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 7-Bromoisoquinoline N-oxide
Schmelzpunkt 181°C to 188°C
Menge 1 g
Empfindlichkeit Hygroscopic
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 224.06
Reinheit (%) 98%