Learn More
7-Brommethylpterin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 7-Bromomethylpterine |
| CAS | 622411-17-0 |
| Summenformel | C7 H6 Br N5 O . HBr |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | 2-Amino-7-(bromomethyl)-4(3H)-pteridinone Hydrobromide |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H6BrN5O.BrH/c8-1-3-2-10-4-5(11-3)12-7(9)13-6(4)14;/h2H,1H2,(H3,9,11,12,13,14);1H |
| SMILES | Br.OC1=NC(=N)Nc2nc(CBr)cnc12 |
| IUPAC-Name | 7-(Brommethyl)-2-imino-1H-pteridin-4-ol;hydrobromid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 336.971 |
| Formelmasse | 334.902 |