Learn More
7-Chlor-1,3-naphthalindisulfonyldichlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 7-Chloro-1,3-naphthalenedisulfonyl Dichloride |
| CAS | 115102-33-5 |
| Summenformel | C10H5Cl3O4S2 |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | 7-Chloronaphthalene-1,3-disulfonyl Dichloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H5Cl3O4S2/c11-7-2-1-6-3-8(18(12,14)15)5-10(9(6)4-7)19(13,16)17/h1-5H |
| SMILES | ClC1=CC=C(C=C(S(=O)(Cl)=O)C=C2S(=O)(Cl)=O)C2=C1 |
| IUPAC-Name | 7-Chlornaphthalin-1,3-disulfonyldichlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 359.63 |
| Formelmasse | 357.87 |