Learn More
Tocris Bioscience™ 7-Chlorokynurenic acid sodium salt
Potent competitive inhibitor of L-glutamate uptake. Sodium salt of 7-Chlorokynurenic acid (Cat. No. 0237)
Marke:  Tocris Bioscience™ 369750
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13413444
  • 501.82 € / 50 Milligramm
Voraussichtlicher Liefertermin 25-02-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Sodium salt of 7-Chlorokynurenic acid (Cat.No. 0237), an NMDA receptor antagonist acting at the glycine site. Potent competitive inhibitor of L-glutamate transport into synaptic vesicles.
Spezifikation
Spezifikation
7-Chlorokynurenic acid sodium salt
>98
50mg
7-Chlorokynurenic acid sodium salt
245.59