Learn More
7-Deazaguanin, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
Ethidiumbromid interkaliert effizient in synthetische Duplex-DNAs mit7-deazaguanin anstelle von Guanin, zeigt aber keine der Fluoreszenzverstärkung, die normalerweise bei der Interkalation beobachtet wird. 7-Deazaadenin-Duplexe zeigen etwa 70 % der erwarteten Fluoreszenzverstärkung.
Löslichkeit
Löslich in N,N-Dimethylformamid, Dimethylsulfoxid.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Von Oxidationsmitteln und Säuren fernhalten.
Ethidiumbromid interkaliert effizient in synthetische Duplex-DNAs mit7-deazaguanin anstelle von Guanin, zeigt aber keine der Fluoreszenzverstärkung, die normalerweise bei der Interkalation beobachtet wird. 7-Deazaadenin-Duplexe zeigen etwa 70 % der erwarteten Fluoreszenzverstärkung.
Löslichkeit
Löslich in N,N-Dimethylformamid, Dimethylsulfoxid.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Von Oxidationsmitteln und Säuren fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 7-Deazaguanine |
Menge | 250 mg |
Beilstein | 512680 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in N,N-Dimethylformamide,Dimethyl sulfoxide. |
Formelmasse | 150.14 |
Reinheit (%) | 97% |