Learn More
7-Ethyl-10-hydroxycamptothecin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7077775
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
86639-52-3
C22H20N2O5
392.4
FJHBVJOVLFPMQE-QFIPXVFZSA-N
7-ethyl-10-hydroxycamptothecin, sn 38 lactone, 7-ethyl-10-hydroxy-camptothecin, 10-hydroxy-7-ethylcamptothecin, 7-ethyl-10-hydroxycamptothecine, le-sn38, 7-ethyl-10-hydroxy-20 s-camptothecin, captothecin, 7-ethyl-10-hydroxy, s-4,11-diethyl-4,9-dihydroxy-1h-pyrano 3',4':6,7 indolizino 1,2-b quinoline-3,14 4h,12h-dione, 7-ethyl-10-hydroxy camptothecin
104842
CHEBI:8988
CCC1=C2C=C(C=CC2=NC3=C1CN4C3=CC5=C(C4=O)COC(=O)C5(CC)O)O
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
86639-52-3
C22H20N2O5
392.4
FJHBVJOVLFPMQE-QFIPXVFZSA-N
7-ethyl-10-hydroxycamptothecin, sn 38 lactone, 7-ethyl-10-hydroxy-camptothecin, 10-hydroxy-7-ethylcamptothecin, 7-ethyl-10-hydroxycamptothecine, le-sn38, 7-ethyl-10-hydroxy-20 s-camptothecin, captothecin, 7-ethyl-10-hydroxy, s-4,11-diethyl-4,9-dihydroxy-1h-pyrano 3',4':6,7 indolizino 1,2-b quinoline-3,14 4h,12h-dione, 7-ethyl-10-hydroxy camptothecin
104842
CHEBI:8988
CCC1=C2C=C(C=CC2=NC3=C1CN4C3=CC5=C(C4=O)COC(=O)C5(CC)O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 7-Ethyl-10-hydroxycamptothecin
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Menge 100 mg
Formelmasse 392.4
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 7-Ethyl-10-hydroxycamptothecin
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/