missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

7-Fluor-6-Nitro-3,4-Dihydro-2 H-1,4-Benzoxazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7041115
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
122138-83-4
C8H7FN2O3
198.153
MFCD23379858
PEOVRVSERLAIQM-UHFFFAOYSA-N
14422956
7-Fluor-6-nitro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin
C1COC2=CC(=C(C=C2N1)[N+](=O)[O-])F
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
122138-83-4
C8H7FN2O3
198.153
MFCD23379858
PEOVRVSERLAIQM-UHFFFAOYSA-N
14422956
7-Fluor-6-nitro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin
C1COC2=CC(=C(C=C2N1)[N+](=O)[O-])F

This compounds are useful laboratory reagents and used frequently in organic synthesis.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Diese Verbindungen sind nützliche Laborreagenzien und werden häufig in der organischen Synthese verwendet.

Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Bei Raumtemperatur lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 7-Fluoro-6-nitro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Menge 250 mg
Formelmasse 198.15
Reinheit (%) 97%

RUO – Nur für Forschungszwecke

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'