Learn More
7-Fluoro Hydroxychloroquine, TRC
Artikelnummer. 30406399
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
250 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30406399 100 mg 100 Milligramm
30397865 250 mg -
30392386 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30406399 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF588890100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 478784-65-5
Summenformel C18H26FN3O
Molekulargewicht (g/mol) 319.42
Synonym 2-[Ethyl[4-[(7-fluoro-4-quinolinyl)amino]pentyl]amino]ethanol
SMILES CCN(CCO)CCCC(NC1=C2C=CC(F)=CC2=NC=C1)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Fluoro Hydroxychloroquine
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C18H26FN3O/c1-3-22(11-12-23)10-4-5-14(2)21-17-8-9-20-18-13-15(19)6-7-16(17)18/h6-9,13-14,23H,3-5,10-12H2,1-2H3,(H,20,21)