Learn More
7-Fluorchroman-4-on, kann bis zu 15 % 5-Isomer, 98 %ig (Summe der Isomere) enthalten, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15445135
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15445135 250 mg 250 Milligramm
15437925 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15445135 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H31881.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 113209-68-0
Summenformel C9H7FO2
Molekulargewicht (g/mol) 166.151
MDL-Nummer MFCD06202344
InChI-Schlüssel HRPULQFHSZKTNA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 14653132
IUPAC-Name 7-Fluor-2,3-Dihydrochromen-4-on
SMILES C1COC2=C(C1=O)C=CC(=C2)F
Tekniske data
Chemischer Name oder Material 7-Fluorochroman-4-one
Namenshinweis sum of isomers
Schmelzpunkt 46°C to 50°C
Hinweise zum Prozentgehalt Kann bis zu 15 % 5-Isomer emthalten
Menge 250 mg
Synonym 7-fluorochroman-4-one, 7-fluoro-4-chromanone, 7-fluoro-3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-4-one, 7-fluoro-2,3-dihydro-1-benzopyran-4-one, 7-fluoro-2,3-dihydro-4h-1-benzopyran-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one,7-fluoro-2,3-dihydro, 4h-1-benzopyran-4-one, 7-fluoro-2,3-dihydro, pubchem17924, acmc-1bnvw, 7-fluoro-chroman-4-one
Formelmasse 166.15
Reinheit (%) 98%
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.