Learn More
7-Fluorxindol, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15488068
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15488068 5 g 5 Gramm
15498068 250 mg 250 Milligramm
15478068 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15488068 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H61511.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 71294-03-6 | C8H6FNO | 151.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 71294-03-6
Summenformel C8H6FNO
Molekulargewicht (g/mol) 151.14
MDL-Nummer MFCD02179608
InChI-Schlüssel VMUIOEOYZHJLEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-fluorooxindole, 7-fluoroindolin-2-one, 7-fluoro-oxindole, 7-fluoro-2-oxindole, 7-fluoroindolinone, 7-fluoro-1,3-dihydro-2h-indol-2-one, 2h-indol-2-one, 7-fluoro-1,3-dihydro, 7-fluoro-1,3-dihydro-indol-2-one, 7-fluoro-2,3-dihydro-1h-indol-2-one, 1,3-dihydro-7-fluoro-2h-indol-2-one
PubChem CID 3734371
IUPAC-Name 7-Fluor-1,3-dihydroindol-2-on
SMILES C1C2=C(C(=CC=C2)F)NC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Fluorooxindole
Farbe Rot bis braun
Menge 5 g
Formelmasse 151.14
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver