Learn More
7-Hydroxy-6-methoxy-3,4-dihydroisochinolin, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2690927
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
4602-73-7
C10H11NO2
177.2
MFCD00143517
UQBWYWCIBNWMPI-UHFFFAOYSA-N
7-hydroxy-6-methoxy-3,4-dihydroisoquinoline, 6-methoxy-3,4-dihydro-7-isoquinolinol, 6-methoxy-7-hydroxy-3,4-dihydroisoquinoline, 3,4-dihydro-7-hydroxy-6-methoxyisoquinoline, 6-methoxy-7-hydroxy-3,4-dihydro-isoquinoline, 7-isoquinolinol, 3,4-dihydro-6-methoxy, pubchem12735, ksc496q9t, 7-hydroxy-6-methoxy-3?4-dihydroisoquinoline, 3,4-dihydro-7-hydroxy-6-methoxy-isoquinoline
363043
6-Methoxy-3,4-Dihydroisochinolin-7-ol
COC1=C(C=C2C=NCCC2=C1)O
4602-73-7
C10H11NO2
177.2
MFCD00143517
UQBWYWCIBNWMPI-UHFFFAOYSA-N
7-hydroxy-6-methoxy-3,4-dihydroisoquinoline, 6-methoxy-3,4-dihydro-7-isoquinolinol, 6-methoxy-7-hydroxy-3,4-dihydroisoquinoline, 3,4-dihydro-7-hydroxy-6-methoxyisoquinoline, 6-methoxy-7-hydroxy-3,4-dihydro-isoquinoline, 7-isoquinolinol, 3,4-dihydro-6-methoxy, pubchem12735, ksc496q9t, 7-hydroxy-6-methoxy-3?4-dihydroisoquinoline, 3,4-dihydro-7-hydroxy-6-methoxy-isoquinoline
363043
6-Methoxy-3,4-Dihydroisochinolin-7-ol
COC1=C(C=C2C=NCCC2=C1)O
Chemischer Name oder Material 7-Hydroxy-6-methoxy-3, 4-dihydroisoquinoline
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 187°C to 191°C
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: soluble in chloroform,ethanol,methanol and hot,ethyl acetate
Formelmasse 177.2
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 7-Hydroxy-6-methoxy-3,4-dihydroisoquinoline
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.