missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

7-Hydroxy Aminopterin, TRC

Artikelnummer. 30404160
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30404160 5 mg 5 Milligramm
30407621 10 mg -
30404780 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30404160 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH7972505MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 97772-99-1
Summenformel C19H20N8O6
Molekulargewicht (g/mol) 456.41
Synonym N-[4-[[(2,4-Diamino-7,8-dihydro-7-oxo-6-pteridinyl)methyl]amino]benzoyl]-L-glutamic Acid, N-[p-[[(2,4-Diamino-7-hydroxy-6-pteridinyl)methyl]amino]benzoyl]-L-glutamic Acid, N-[4-[[(2,4-Diamino-1,7-dihydro-7-oxo-6-pteridinyl)methyl]amino]benzoyl]- L-Glutamic Acid
IUPAC-Name (2S)-2-[[4-[(2,4-diamino-7-oxo-8H-pteridin-6-yl)methylamino]benzoyl]amino]pentanedioic acid
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O)NCC2=NC3=C(NC2=O)N=C(N=C3N)N

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 7-Hydroxy Aminopterin
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C19H20N8O6/c20-14-13-15(27-19(21)25-14)26-17(31)11(23-13)7-22-9-3-1-8(2-4-9)16(30)24-10(18(32)33)5-6-12(28)29/h1-4,10,22H,5-7H2,(H,24,30)(H,28,29)(H,32,33)(H5,20,21,25,26,27,31)/t10-/m0/s1
Formelmasse 456.1506
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.