Learn More
7-Hydroxycumarin 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-144592
33.40 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
93-35-6
C9H6O3
162.14
MFCD00006878
ORHBXUUXSCNDEV-UHFFFAOYSA-N
7-hydroxycoumarin, umbelliferone, 7-hydroxy-2h-chromen-2-one, hydrangin, skimmetin, 7-hydroxycoumarine, 7-oxycoumarin, hydrangine, skimmetine, umbelliferon
5281426
CHEBI:27510
OC1=CC=C2C=CC(=O)OC2=C1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
93-35-6
C9H6O3
162.14
MFCD00006878
ORHBXUUXSCNDEV-UHFFFAOYSA-N
7-hydroxycoumarin, umbelliferone, 7-hydroxy-2h-chromen-2-one, hydrangin, skimmetin, 7-hydroxycoumarine, 7-oxycoumarin, hydrangine, skimmetine, umbelliferon
5281426
CHEBI:27510
OC1=CC=C2C=CC(=O)OC2=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 7-Hydroxycoumarin
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 228°C to 234°C
Farbe Beige-Braun bis Weiß
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (105°C, 3 hrs)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 25 g
Beilstein 18, V,1, 386
Merck Index 15, 10032
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1g/100mL (100 c). Other solubilities: freely soluble in acetic acid and dilute alkalies,freely soluble in alcohol and chloroform,sparingly soluble in ether
IUPAC-Name 7-hydroxy-2H-chromen-2-one
Formelmasse 162.14
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver und Agglomerat