Learn More
7-Iod-2,3-Dihydrobenzo[b]furan, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 7-Iodo-2, 3-dihydrobenzo[b]furan |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 246.04 |
Reinheit (%) | 97% |