Learn More
7-Methoxy-1-naphthaleneacetamide, TRC
Artikelnummer. 30480539
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30480539 250 mg 250 Milligramm
30472062 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30480539 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM264795250MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 138113-07-2
Summenformel C13 H13 N O2
Molekulargewicht (g/mol) 215.25
Synonym Agomelatine Impurity B
IUPAC-Name 2-(7-methoxynaphthalen-1-yl)acetamide
SMILES COc1ccc2cccc(CC(=O)N)c2c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(7-methoxynaphthalen-1-yl)acetamide
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C13H13NO2/c1-16-11-6-5-9-3-2-4-10(7-13(14)15)12(9)8-11/h2-6,8H,7H2,1H3,(H2,14,15)
Formelmasse 215.0946