Learn More
7-Methoxy-1-tetralon, 97 %, ACROS Organics™
16.27 € - 171.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 6836-19-7
Summenformel C11H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 176.21
MDL-Nummer MFCD00001696
InChI-Schlüssel GABLTKRIYDNDIN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-methoxy-1-tetralone, 7-methoxyl-1-tetralone, 7-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one, 7-methoxy-3,4-dihydronaphthalen-1 2h-one, 1 2h-naphthalenone, 3,4-dihydro-7-methoxy, 7-methoxytetralin-1-one, 3,4-dihydro-7-methoxy-1 2h-naphthalenone, 7-methoxy-2,3,4-trihydronaphthalen-1-one, 7-methoxytetralone, 7-methoxy-tetralone
PubChem CID 81276
IUPAC-Name 7-methoxy-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-on
SMILES COC1=CC2=C(CCCC2=O)C=C1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10021324
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Acros Organics
172430010
1g Glasflasche
16.27 €
1 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 15
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10547644
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Acros Organics
172430050
5g Glasflasche
44.30 €
5 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 2
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10234734
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Acros Organics
172430250
25g Glasflasche
171.00 €
25 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 1
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
6836-19-7
176.21
GABLTKRIYDNDIN-UHFFFAOYSA-N
81276
COC1=CC2=C(CCCC2=O)C=C1
C11H12O2
MFCD00001696
7-methoxy-1-tetralone, 7-methoxyl-1-tetralone, 7-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one, 7-methoxy-3,4-dihydronaphthalen-1 2h-one, 1 2h-naphthalenone, 3,4-dihydro-7-methoxy, 7-methoxytetralin-1-one, 3,4-dihydro-7-methoxy-1 2h-naphthalenone, 7-methoxy-2,3,4-trihydronaphthalen-1-one, 7-methoxytetralone, 7-methoxy-tetralone
7-methoxy-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-on
Spezifikation
7-Methoxy-1-tetralone
Glasflasche
61°C to 63°C
6836-19-7
100.0
C11H12O2
09, II, 889
GABLTKRIYDNDIN-UHFFFAOYSA-N
7-methoxy-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-on
81276
Kristallpulver
Authentic
Weiß bis Beige
1g
96.0
96% min. (GC)
MFCD00001696
7-methoxy-1-tetralone, 7-methoxyl-1-tetralone, 7-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one, 7-methoxy-3,4-dihydronaphthalen-1 2h-one, 1 2h-naphthalenone, 3,4-dihydro-7-methoxy, 7-methoxytetralin-1-one, 3,4-dihydro-7-methoxy-1 2h-naphthalenone, 7-methoxy-2,3,4-trihydronaphthalen-1-one, 7-methoxytetralone, 7-methoxy-tetralone
COC1=CC2=C(CCCC2=O)C=C1
176.21
176.21
97%
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • 7-Methoxy-1-tetralone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.