Learn More
7-Methoxy-1-tetralon, 97 %, ACROS Organics™
Marke: Acros Organics 172430010
Weitere Details : CAS : 6836-19-7 Netto-Gewicht : 0.05100kg
Menge | 1g |
---|---|
Verpackung | Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
6836-19-7 | |
176.21 | |
GABLTKRIYDNDIN-UHFFFAOYSA-N | |
81276 | |
COC1=CC2=C(CCCC2=O)C=C1 |
C11H12O2 | |
MFCD00001696 | |
7-methoxy-1-tetralone, 7-methoxyl-1-tetralone, 7-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one, 7-methoxy-3,4-dihydronaphthalen-1 2h-one, 1 2h-naphthalenone, 3,4-dihydro-7-methoxy, 7-methoxytetralin-1-one, 3,4-dihydro-7-methoxy-1 2h-naphthalenone, 7-methoxy-2,3,4-trihydronaphthalen-1-one, 7-methoxytetralone, 7-methoxy-tetralone | |
7-methoxy-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-on |
Spezifikation
7-Methoxy-1-tetralone | |
Glasflasche | |
61°C to 63°C | |
6836-19-7 | |
100.0 | |
C11H12O2 | |
09, II, 889 | |
GABLTKRIYDNDIN-UHFFFAOYSA-N | |
7-methoxy-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-on | |
81276 | |
Kristallpulver |
Authentic | |
Weiß bis Beige | |
1g | |
96.0 | |
96% min. (GC) | |
MFCD00001696 | |
7-methoxy-1-tetralone, 7-methoxyl-1-tetralone, 7-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one, 7-methoxy-3,4-dihydronaphthalen-1 2h-one, 1 2h-naphthalenone, 3,4-dihydro-7-methoxy, 7-methoxytetralin-1-one, 3,4-dihydro-7-methoxy-1 2h-naphthalenone, 7-methoxy-2,3,4-trihydronaphthalen-1-one, 7-methoxytetralone, 7-methoxy-tetralone | |
COC1=CC2=C(CCCC2=O)C=C1 | |
176.21 | |
176.21 | |
97% |
Sicherheit und Handhabung
- 7-Methoxy-1-tetralone
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.