Learn More
7-Methoxy-3,4,5,6-tetrahydro-2H-azepin, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10513883
Click to view available options
Menge:
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemischer Name oder Material 7-Methoxy-3,4,5,6-tetrahydro-2H-azepine
CAS 2525-16-8
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C7H13NO
MDL-Nummer MFCD00006938
Menge 10 g
Synonym o-methylcaprolactim, caprolactim methyl ether, 2h-azepine, 3,4,5,6-tetrahydro-7-methoxy, 2-methoxy-1-azacycloheptene, o-methylhexanolactim, caprolactim-o-methyl ether, o-methylcaprolactam, 2-methoxy-4,5,6,7-tetrahydro-3h-azepine, 1-aza-2-methoxy-1-cycloheptene, .epsilon.-caprolactim ether
InChI-Schlüssel DNXIQMQGKSQHPC-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=NCCCCC1
IUPAC-Name 7-Methoxy-3,4,5,6-Tetrahydro-2H-Azepin
Molekulargewicht (g/mol) 127.187
PubChem CID 75657
Formelmasse 127.19
Reinheit (%) 97%