missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 7-Methoxy-4-methyl-2(1H)-chinolinon, 96 %

Marke:  Alfa Aesar™ H31676.03

Weitere Details : CAS : 40053-37-0 Netto-Gewicht : 0.00100kg

Menge 1g

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15464287

  • 146.00 € / 1 Gramm

Auf Lager, versandfertig: 1

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Chemische Identifikatoren

40053-37-0
189.214
MXLWDNBRJGOMLA-UHFFFAOYSA-N
761548
CC1=CC(=O)NC2=C1C=CC(=C2)OC
C11H11NO2
MFCD00711756
7-methoxy-4-methyl-quinolin-2-ol, 7-methoxy-4-methylquinolin-2 1h-one, 7-methoxy-4-methyl-2 1h-quinolinone, 7-methoxy-4-methylquinolin-2-ol, enamine_005460, cambridge id 5511456, 7-methoxy-4-methyl-2-hydroxyquinoline, 7-methoxy-4-methylhydroquinolin-2-one, 7-methoxy-4-methylquinolin-2 1h one, 2-hydroxy-7-methoxy-4-methylquinoline
7-Methoxy-4-Methyl-1H-Chinolin-2-on

Spezifikation

7-Methoxy-4-methyl-2(1H)-quinolinone
1g
C11H11NO2
7-methoxy-4-methyl-quinolin-2-ol, 7-methoxy-4-methylquinolin-2 1h-one, 7-methoxy-4-methyl-2 1h-quinolinone, 7-methoxy-4-methylquinolin-2-ol, enamine_005460, cambridge id 5511456, 7-methoxy-4-methyl-2-hydroxyquinoline, 7-methoxy-4-methylhydroquinolin-2-one, 7-methoxy-4-methylquinolin-2 1h one, 2-hydroxy-7-methoxy-4-methylquinoline
CC1=CC(=O)NC2=C1C=CC(=C2)OC
189.214
189.22
205°C to 207°C
40053-37-0
MFCD00711756
MXLWDNBRJGOMLA-UHFFFAOYSA-N
7-Methoxy-4-Methyl-1H-Chinolin-2-on
761548
96%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation