Learn More
7-Methoxycumarin-4-essigsäure-N-Succinimidylester, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 7-Methoxycoumarin-4-acetic Acid N-Succinimidyl Ester |
| CAS | 359436-89-8 |
| Summenformel | C16 H13 N O7 |
| Menge | 50 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C16H13NO7/c1-22-10-2-3-11-9(6-15(20)23-12(11)8-10)7-16(21)24-17-13(18)4-5-14(17)19/h2-3,6,8H,4-5,7H2,1H3 |
| SMILES | COc1ccc2C(=CC(=O)Oc2c1)CC(=O)ON3C(=O)CCC3=O |
| IUPAC-Name | (2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl)-2-(7-methoxy-2-oxochromen-4-yl)acetat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 331.28 |
| Formelmasse | 331.0692 |