Learn More
7-Methoxycoumarin, 98+%, ACROS Organics™
Catalog Number 10481051
Click to view available options
50g; Glass bottle
Chemischer Name oder Material 7-Methoxycoumarin
CAS 531-59-9
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 117°C to 121°C
Farbe Beige to Pink-Salmon
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98+%
Verpackung Glass bottle
Summenformel C10H8O3
MDL-Nummer MFCD00006876
Menge 50 g
Beilstein 18, 27
Synonym 7-methoxycoumarin, herniarin, ayapanin, methylumbelliferone, 7-methoxy-2h-chromen-2-one, herniarine, 7-methoxy-2h-1-benzopyran-2-one, 2h-1-benzopyran-2-one, 7-methoxy, coumarin, 7-methoxy, methoxycourmarin, 7
InChI-Schlüssel LIIALPBMIOVAHH-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC2=C(C=C1)C=CC(=O)O2
IUPAC-Name 7-methoxychromen-2-one
Molekulargewicht (g/mol) 176.171
PubChem CID 10748
ChEBI CHEBI:5679
Formelmasse 176.17
Reinheit (%) ≥98.0%
Physikalische Form Powder