Learn More
7-Methoxyindol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 7-Methoxyindole |
CAS | 3189-22-8 |
CAS Min. % | 96.0 |
CAS Max. % | 100.0 |
Farbe | Braun bis Gelb |
Dichte | 1.1260g/mL |
Siedepunkt | 166°C (27.0 mmHg) |
Flammpunkt | 113°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 96% min. (GC) |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 7-Methoxyindole
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.