Learn More
7-Methoxyindol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15460629
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15460629 1 g 1 Gramm
15470629 5 g 5 Gramm
15480629 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15460629 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63767.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 3189-22-8 | C9H9NO | 147.177 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3189-22-8
Summenformel C9H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 147.177
MDL-Nummer MFCD00047203
InChI-Schlüssel FSOPPXYMWZOKRM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-methoxyindole, 7-methoxy indole, 1h-indole, 7-methoxy, indole, 7-methoxy, methoxyindole 7-, unii-9r05qk9rp4, 7-methoxy-indole, pubchem7434, acmc-209hpi
PubChem CID 76660
IUPAC-Name 7-Methoxy-1H-Indol
SMILES COC1=CC=CC2=C1NC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Methoxyindole
Dichte 1.126 g/mL
Siedepunkt 108°C to 110°C (0.3 mmHg)
Flammpunkt 113°C (235°F)
Brechungsindex 1.612
Menge 1 g
Formelmasse 147.17
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest